Learn More
Chlorure d’o-toluoyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
51.96€ - 196.98€
Identifiants chimiques
CAS | 933-88-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.59 |
Numéro MDL | MFCD00000668 |
Clé InChI | GPZXFICWCMCQPF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methyl, o-toluoylchloride, methylbenzoyl chloride, o-methylbenzoyl chloride, 2-toluoyl chloride, o-toluic acid chloride, unii-j9ykn18e7r, o-toluyl chloride, 2-methylbenzoic acid chloride |
CID PubChem | 70276 |
Nom IUPAC | 2-methylbenzoyl chloride |
SMILES | CC1=CC=CC=C1C(Cl)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11429682
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10775.22 |
100 g |
51.96€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11439682
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10775.36 |
500 g |
196.98€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
o-Toluoyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure d’O-toluoyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker sous gaz inerte sec. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les bases, les métaux actifs, les alcools, les amines et les agents oxydants. Il est sensible à l’humidité.
Identifiants chimiques
933-88-0 | |
154.59 | |
GPZXFICWCMCQPF-UHFFFAOYSA-N | |
70276 | |
CC1=CC=CC=C1C(Cl)=O |
C8H7ClO | |
MFCD00000668 | |
o-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methyl, o-toluoylchloride, methylbenzoyl chloride, o-methylbenzoyl chloride, 2-toluoyl chloride, o-toluic acid chloride, unii-j9ykn18e7r, o-toluyl chloride, 2-methylbenzoic acid chloride | |
2-methylbenzoyl chloride |
Spécification
o-Toluoyl chloride | |
1.187 | |
76°C (168°F) | |
C8H7ClO | |
MFCD00000668 | |
507933 | |
o-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methyl, o-toluoylchloride, methylbenzoyl chloride, o-methylbenzoyl chloride, 2-toluoyl chloride, o-toluic acid chloride, unii-j9ykn18e7r, o-toluyl chloride, 2-methylbenzoic acid chloride | |
GPZXFICWCMCQPF-UHFFFAOYSA-N | |
2-methylbenzoyl chloride | |
70276 | |
≥98% |
933-88-0 | |
212°C to 214°C | |
Pungent | |
1.5549 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
CC1=CC=CC=C1C(Cl)=O | |
154.59 | |
154.6 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
Liquide combustible.
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-273-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche