Learn More
Chlorure d’o-toluoyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439682
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
o-Toluoyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’O-toluoyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker sous gaz inerte sec. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les bases, les métaux actifs, les alcools, les amines et les agents oxydants. Il est sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 933-88-0
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.59
Numéro MDL MFCD00000668
Clé InChI GPZXFICWCMCQPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methyl, o-toluoylchloride, methylbenzoyl chloride, o-methylbenzoyl chloride, 2-toluoyl chloride, o-toluic acid chloride, unii-j9ykn18e7r, o-toluyl chloride, 2-methylbenzoic acid chloride
CID PubChem 70276
Nom IUPAC Chlorure de 2-méthylbenzoyle
SMILES CC1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Toluoyl chloride
Densité 1.187
Point d’ébullition 212°C to 214°C
Point d’éclair 76°C (168°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5549
Quantité 500 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 507933
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté ≥98%