Learn More
Dichlorure dʼo-phtaloyle, 90 %, reste principalement acide phtalique, Thermo Scientific Chemicals
22.91€ - 82.50€
Identifiants chimiques
CAS | 88-95-9 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00000666 |
Clé InChI | FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride |
CID PubChem | 6955 |
Nom IUPAC | Chlorure de benzène-1,2-dicarbonyle |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10745611
|
Thermo Scientific Acros
131110050 |
5 mL | Flacon en verre |
22.91€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10031400
|
Thermo Scientific Acros
131111000 |
100 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
10157753
|
Thermo Scientific Acros
131115000 |
500 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
88-95-9 | |
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N | |
6955 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl |
MFCD00000666 | |
phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride | |
Chlorure de benzène-1,2-dicarbonyle |
Spécification
o-Phthaloyl dichloride | |
88-95-9 | |
Jaune | |
269.0°C to 271.0°C | |
Authentique | |
C8H4Cl2O2 | |
1.5674 to 1.5694 | |
09, 805 | |
15, 7487 | |
phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride | |
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de benzène-1,2-dicarbonyle | |
6955 | |
90% |
Remainder mainly phthalic acid | |
12.0°C | |
1.4000g/mL | |
113°C | |
90% | |
C6H4(COCl)2 | |
MFCD00000666 | |
01,882; 14,263 | |
1.4 | |
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether, decomposes in alcohol | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl | |
203.02 | |
203.02 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Peut irriter les voies re
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-869-
- o-Phthaloyl dichloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,2-Benzenedicarbonyl dichloride