Learn More
Dichlorure dʼo-phtaloyle, 90 %, reste principalement acide phtalique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10031400
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-95-9
Numéro MDL MFCD00000666
Clé InChI FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
CID PubChem 6955
Nom IUPAC benzene-1,2-dicarbonyl chloride
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Phthaloyl dichloride
Note relative au nom Remainder mainly phthalic acid
Point de fusion 12.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.4000g/mL
Point d’ébullition 269.0°C to 271.0°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H4Cl2O2
Formule linéaire C6H4(COCl)2
Indice de réfraction 1.5674 to 1.5694
Quantité 100 mL
Beilstein 09, 805
Fieser 01,882; 14,263
Merck Index 15, 7487
Gravité spécifique 1.4
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether, decomposes in alcohol
Poids moléculaire (g/mol) 203.018
Poids de la formule 203.02
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquid