Learn More
Thermo Scientific Chemicals Complexone o-crésolphtaléine, pur
114.00€ - 769.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2411-89-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C32H32N2O12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 636.61 |
Numéro MDL | MFCD00005911 |
Clé InChI | IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-Cresolphthalexon, Phthalein Complexon |
CID PubChem | 75485 |
Nom IUPAC | Acide 2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxyméthyl)amino]méthyl]-4-hydroxy-5-méthylphényl]-3-oxo-2-benzofurane-1-yl]-2-hydroxy-3-méthylphényl]méthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique |
SMILES | CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10285850
|
Thermo Scientific Chemicals
182440050 |
5 g | Flacon en verre |
114.00€
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10295850
|
Thermo Scientific Chemicals
182440250 |
25 g | Flacon en verre |
344.00€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10269413
|
Thermo Scientific Chemicals
182441000 |
100 g | Flacon en verre |
769.00€
100g |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
2411-89-4 | |
636.61 | |
IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N | |
75485 | |
CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1 |
C32H32N2O12 | |
MFCD00005911 | |
o-Cresolphthalexon, Phthalein Complexon | |
Acide 2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxyméthyl)amino]méthyl]-4-hydroxy-5-méthylphényl]-3-oxo-2-benzofurane-1-yl]-2-hydroxy-3-méthylphényl]méthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique |
Spécification
o-Cresolphthalein Complexone | |
Pure | |
C32H32N2O12 | |
15, 2566 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: readily soluble in aqueous ammonia, readily soluble in organic solvents | |
Authentique | |
Acide 2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxyméthyl)amino]méthyl]-4-hydroxy-5-méthylphényl]-3-oxo-2-benzofurane-1-yl]-2-hydroxy-3-méthylphényl]méthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique | |
75485 | |
636.6 | |
Pures | |
Complies | |
Poudre |
181.0°C | |
2411-89-4 | |
MFCD00005911 | |
o-Cresolphthalexon, Phthalein Complexon | |
IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N | |
CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1 | |
636.61 | |
573 to 579nm (in 0.1N NaOH) | |
10% max. (1 g, 105°C) | |
As indicator for complexometry: Passes Test | |
Marron à blanc |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 219-318-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only