Learn More
Thermo Scientific Chemicals Complexone o-crésolphtaléine, pur
Code produit. 10269413
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2411-89-4
Formule moléculaire C32H32N2O12
Poids moléculaire (g/mol) 636.61
Numéro MDL MFCD00005911
Clé InChI IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-Cresolphthalexon, Phthalein Complexon
CID PubChem 75485
Nom IUPAC Acide 2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxyméthyl)amino]méthyl]-4-hydroxy-5-méthylphényl]-3-oxo-2-benzofurane-1-yl]-2-hydroxy-3-méthylphényl]méthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Cresolphthalein Complexone
Point de fusion 181.0°C
Note relative au nom Pure
Merck Index 15, 2566
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: readily soluble in aqueous ammonia, readily soluble in organic solvents
Spectre IR Authentique
Lambda max. 573 to 579nm (in 0.1N NaOH)
Poids de la formule 636.6
Perte à la dessiccation 10% max. (1 g, 105°C)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité As indicator for complexometry: Passes Test
Spectrométrie UV Complies
Couleur Marron à blanc
Quantité 100 g
Forme physique Poudre