Learn More
Masterflex™ Raccord fileté droit en nylon
Les raccords filetés robustes sont conçus pour une installation permanente. À utiliser avec une tubulure rigide pour les applications à haute pression
44.75€ - 66.05€
Spécification
Type de produit | Coupleur fileté droit |
---|---|
Matériau | Nylon |
Quantité d’emballage | 6 coupleurs |
Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène |
Forme | Structuré |
Description
- Raccord fileté droit
- 6/boîte
- Bonne résistance chimique
- Taré à 200psi à 77°F (25°C)
- Utilisable de -40 à 200°F (-40 to 93°C)
Spécification
Coupleur fileté droit | |
6 coupleurs | |
Structuré |
Nylon | |
Oxyde d’éthylène |