Learn More
Masterflex™ Raccord fileté droit en nylon
Les raccords filetés robustes sont conçus pour une installation permanente. À utiliser avec une tubulure rigide pour les applications à haute pression
Marque: Masterflex™ 06349-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Raccord fileté droit
- 6/boîte
- Bonne résistance chimique
- Taré à 200psi à 77°F (25°C)
- Utilisable de -40 à 200°F (-40 to 93°C)
Spécification
Coupleur fileté droit | |
6 coupleurs | |
Oxyde d’éthylène | |
0,79 in |
Nylon | |
NPT(F) 3/8 po | |
20 mm | |
Structuré |