Learn More
Masterflex™ Raccord réducteur en nylon
Les raccords filetés permettent de réaliser un circuit de liquide permanent
26.50€ - 27.85€
Spécification
Type de produit | Raccord de réduction |
---|---|
Description | Connecteur NPT(M) |
Autoclavable | Non autoclavable |
Matériau | Nylon |
Taille du port | 1/2 po |
Code produit | Marque | Port de sortie | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Port de sortie | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11771144
|
Masterflex™
30623-50 |
1/4 po | 1/2 x 1/4 po |
26.50€
6 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11781144
|
Masterflex™
30623-54 |
3/8 po | 1/2 x 3/8 po |
27.85€
6 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- À utiliser avec notre tubulure rigide pour les applications haute pression
- Bonne résistance chimique
- Taré à 200psi à 77°F (25°C)
- Utilisable de -40 à +200°F (-40 à +93°C)
Spécification
Raccord de réduction | |
Non autoclavable | |
1/2 po | |
Translucide |
Connecteur NPT(M) | |
Nylon | |
Oxyde d’éthylène |