Learn More
Masterflex™ Raccord réducteur en nylon
Les raccords filetés permettent de réaliser un circuit de liquide permanent
Marque: Masterflex™ 30623-50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser avec notre tubulure rigide pour les applications haute pression
- Bonne résistance chimique
- Taré à 200psi à 77°F (25°C)
- Utilisable de -40 à +200°F (-40 à +93°C)
Spécification
Raccord de réduction | |
Non autoclavable | |
1/4 po | |
Oxyde d’éthylène | |
Translucide |
Connecteur NPT(M) | |
Nylon | |
1/2 po | |
1/2 x 1/4 po |