Learn More
Masterflex™ Raccord union de réduction cannelé en nylon
25.95€ - 28.95€
Spécification
Type de produit | Raccord union de réduction pour raccord cannelé |
---|---|
Matériau | Nylon |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -46°C |
Max. Operating Temperature (Metric) | 121°C |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12457260
|
Masterflex™
30616-26 |
115,87 x 12,7mm |
27.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12447260
|
Masterflex™
30616-22 |
12,7 x 12,7mm |
25.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12467260
|
Masterflex™
30616-30 |
19,05 x 12,7mm |
28.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12427260
|
Masterflex™
30616-14 |
6,35 x 3,175mm |
25.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Raccord union de réduction pour raccord cannelé | |
Nylon | |
-46°C | |
121°C |