Learn More
Masterflex™ Raccord union de réduction cannelé en nylon
Marque: Masterflex™ 30616-26
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Raccord union de réduction pour raccord cannelé | |
115,87 x 12,7mm | |
10/boîte |
Nylon | |
-46°C | |
121°C |