missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Plaques plasmides Nucleospin™Robot-96

Ensemble de 24 plaques de liaison à 96 puits ou de plaques filtrantes supplémentaires à utiliser avec le kit de plasmide NucleoSpin™ Robot-96 ou le kit de noyau pour obtenir une isolation rapide de l’ADN plasmidique à haute copie sur les stations de travail d’automatisation de laboratoire communes.

1485.00€ - 1560.00€

Spécification

Membrane Silice
Couleur Naturel
À utiliser avec (équipement) Kit/kit de base plasmidique pour NucleoSpin Robot-96 ; Équipement d’automatisation de laboratoire
Volume (métrique) de travail 75 à 150 μl (volume d’élution)
À utiliser avec (application) Purification automatisée de l’ADN plasmide
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
12820276
Afficher les documents Détails de la promotion
Macherey-Nagel™
740708.24S
Plaques de liaison
1560.00€
1 kit
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
12810276
Afficher les documents Détails de la promotion
Macherey-Nagel™
740708.24F
Plaques de filtration
1485.00€
24 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Nucleospin™ Robot-96 Plasmide

  • Conçu pour la purification automatisée à petite échelle de l’ADN plasmidique à nombre de copies élevé issu d’E. coli
  • Permet le traitement simultané de jusqu’à 96 échantillons généralement en moins de 90 minutes
  • Pour une utilisation avec des postes de travail d’automatisation de laboratoire courants
  • Ne nécessite pas de modification de la configuration des robots compatibles
  • Applications en aval : séquençage fluorescent automatisé, PCR ou analyse de restriction
Spécification

Spécification

Silice
Kit/kit de base plasmidique pour NucleoSpin Robot-96 ; Équipement d’automatisation de laboratoire
Purification automatisée de l’ADN plasmide
Naturel
75 à 150 μl (volume d’élution)
24 plaques
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications