Learn More
Macherey-Nagel™ Plaques plasmides Nucleospin™Robot-96
Ensemble de 24 plaques de liaison à 96 puits ou de plaques filtrantes supplémentaires à utiliser avec le kit de plasmide NucleoSpin™ Robot-96 ou le kit de noyau pour obtenir une isolation rapide de l’ADN plasmidique à haute copie sur les stations de travail d’automatisation de laboratoire communes.
Marque: Macherey-Nagel™ 740708.24F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Nucleospin™ Robot-96 Plasmide
- Conçu pour la purification automatisée à petite échelle de l’ADN plasmidique à nombre de copies élevé issu d’E. coli
- Permet le traitement simultané de jusqu’à 96 échantillons généralement en moins de 90 minutes
- Pour une utilisation avec des postes de travail d’automatisation de laboratoire courants
- Ne nécessite pas de modification de la configuration des robots compatibles
- Applications en aval : séquençage fluorescent automatisé, PCR ou analyse de restriction
Spécification
Silice | |
Plaques de filtration | |
75 à 150 μl (volume d’élution) | |
24 plaques |
Naturel | |
Kit/kit de base plasmidique pour NucleoSpin Robot-96 ; Équipement d’automatisation de laboratoire | |
Purification automatisée de l’ADN plasmide |