Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne ARN/protéines NucleoSpin™
Isolez l’ARN et les protéines à partir d’échantillons entiers. Le jeu de colonnes ARN/protéines Macherey Nagel™ NucleoSpin™ résout le problème de l’extraction parallèle des protéines et de l’ARN d’un même échantillon
Marque:  Macherey-Nagel™ 740933.250
Code produit. 12728592
  • 1935.00€ / 250 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Caractéristiques
  • Isolement parallèle de l’ARN et des protéines à partir d’échantillons entiers
  • Aucun fractionnement des échantillons requis – une interprétation fiable de l’ARN et des protéines extraites  
  •  à partir du même échantillon (corrélation directe)
  • Rendement et intégrité élevés de l’ARN
  • Rendement protéique élevé indépendant de la taille, de la localisation, de la modification, etc. des protéines
  • Quantification facile des protéines par dosage protéique MACHEREY-NAGEL
  • Mini kit complet avec filtres NucleoSpin™ (broyeurs) et DNase recombinante pour 
  • ARN exempt d’ADN, de haute qualité
Applications
  • Purification rapide de l’ARN total et des protéines de cellules et tissus de culture
  • Profilage d’expression génétique, expériences utilisant des siARN, analyse d’organismes transgéniques, criblage de médicaments
  • Large spectre de matériaux de départ testés et protéines déjà détectées
Spécification
Spécification
Jeu de colonnes d’ARN/protéines NucleoSpin™
Tubes de prélèvement 2 ml, tubes de prélèvement 1,5 ml, filtres, tampons, sans RNase et rDNase NucleoSpintrade;
Column Accesory
1Set
250rxns
Pour une purification rapide de l’ARN total et des protéines à partir de cellules de culture et de tissus
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidinium thiocyanate,ethanol(diluted< 20 %)/dodecyl sulfate, sodium salt/tris-(2-carboxyethyl)ph