Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne ARN/protéines NucleoSpin™
Isolez l’ARN et les protéines à partir d’échantillons entiers. Le jeu de colonnes ARN/protéines Macherey Nagel™ NucleoSpin™ résout le problème de l’extraction parallèle des protéines et de l’ARN d’un même échantillon
90.45€ - 1935.00€
Spécification
Type de produit | Jeu de colonnes d’ARN/protéines NucleoSpin™ |
---|---|
Quantité | 1Set |
Comprend | Tubes de prélèvement 2 ml, tubes de prélèvement 1,5 ml, filtres, tampons, sans RNase et rDNase NucleoSpintrade; |
À utiliser avec (application) | Pour une purification rapide de l’ARN total et des protéines à partir de cellules de culture et de tissus |
Code produit | Marque | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12718592
|
Macherey-Nagel™
740933.10 |
10rxns |
90.45€
10 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12728592
|
Macherey-Nagel™
740933.250 |
250rxns |
1935.00€
250 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11912382
|
Macherey-Nagel™
740933.50 |
50rxns |
416.00€
50 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Caractéristiques
- Isolement parallèle de l’ARN et des protéines à partir d’échantillons entiers
- Aucun fractionnement des échantillons requis – interprétation fiable de l’ARN et des protéines extraits d’un même échantillon (corrélation directe)
- Rendement et intégrité élevés de l’ARN
- Rendement protéique élevé indépendant de la taille, de la localisation, de la modification, etc. des protéines
- Quantification facile des protéines par dosage protéique MACHEREY-NAGEL
- Mini kit complet avec filtres NucleoSpin™ (broyeurs) et DNase recombinante pour
- ARN exempt d’ADN, de haute qualité
Applications
- Purification rapide de l’ARN total et des protéines de cellules et tissus de culture
- Profilage d’expression génétique, expériences utilisant des siARN, analyse d’organismes transgéniques, criblage de médicaments
- Large spectre de matériaux de départ testés et protéines déjà détectées
Spécification
Jeu de colonnes d’ARN/protéines NucleoSpin™ | |
1Set | |
Tubes de prélèvement 2 ml, tubes de prélèvement 1,5 ml, filtres, tampons, sans RNase et rDNase NucleoSpintrade; | |
Pour une purification rapide de l’ARN total et des protéines à partir de cellules de culture et de tissus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: guanidinium thiocyanate,ethanol(diluted< 20 %)/dodecyl sulfate, sodium salt/tris-(2-carboxyethyl)ph