Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de plasmides NucleoSpin™ (Sans capuchon)
Colonnes de remplacement à utiliser avec les kits de plasmides NucleoSpin™ (Sans capuchon) pour une préparation rapide et à petite échelle d’ADN plasmidique de haute pureté pour le séquençage.
51.80€ - 207.00€
Spécification
Couleur | Clear |
---|---|
Format | Mini Spin Column |
Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
Type d’échantillon | Culture d’E. coli |
Efficacité | Binding capacity: 50 μg |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15860918
|
Macherey-Nagel™
740499.50S |
50 de chaque |
51.80€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15850918
|
Macherey-Nagel™
740499.250S |
250 de chaque |
207.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Plasmide NucleoSpin™ (Sans capuchon)
- Pour une préparation rapide à petite échelle d’ADN plasmide de haute pureté
- Procédure rapide – 6 préparations Mini en 25 min
- Grande capacité – Jusqu’à 50 μg d’ADN plasmidique
- Tampon de lavage de sel chaotropique – ADN extra pur
- Applications en aval : clonage, séquençage, PCR, transformation, analyse de restriction
- Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli
- Plasmides à faible nombre de copies, constructions P1 ou cosmides (augmentation des volumes de tampon requis)
- ADN plasmidique provenant de bactéries gram-positives et nettoyage de l’ADN plasmidique à partir de mélanges de réactions
- Protocole supplémentaire pour l’ADN M13 disponible
Spécification
Clear | |
Technologie à membrane de silice | |
Binding capacity: 50 μg | |
ADN plasmide de qualité séquençage | |
Préparation d’ADN plasmide de haute pureté | |
Colonne plasmide NucleoSpin (NoLid) |
Mini Spin Column | |
Culture d’E. coli | |
Volume d’élution : 50 μl | |
Kit plasmide NucleoSpin™ (NoLid) | |
Columns only | |
2 à 10 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Informations supplémentaires
- NucleoSpin Plasmid (NoLid)
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase