Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de plasmides NucleoSpin™ (Sans capuchon)
Colonnes de remplacement à utiliser avec les kits de plasmides NucleoSpin™ (Sans capuchon) pour une préparation rapide et à petite échelle d’ADN plasmidique de haute pureté pour le séquençage.
Marque: Macherey-Nagel™ 740499.50S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Beschreibung
Plasmide NucleoSpin™ (Sans capuchon)
- Pour une préparation rapide à petite échelle d’ADN plasmide de haute pureté
- Procédure rapide – 6 préparations Mini en 25 min
- Grande capacité – Jusqu’à 50 μg d’ADN plasmidique
- Tampon de lavage de sel chaotropique – ADN extra pur
- Applications en aval : clonage, séquençage, PCR, transformation, analyse de restriction
- Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli
- Plasmides à faible nombre de copies, constructions P1 ou cosmides (augmentation des volumes de tampon requis)
- ADN plasmidique provenant de bactéries gram-positives et nettoyage de l’ADN plasmidique à partir de mélanges de réactions
- Protocole supplémentaire pour l’ADN M13 disponible
Spezifikation
Clear | |
Technologie à membrane de silice | |
Binding capacity: 50 μg | |
ADN plasmide de qualité séquençage | |
Préparation d’ADN plasmide de haute pureté | |
Colonne plasmide NucleoSpin (NoLid) | |
2 à 10 ml |
Mini Spin Column | |
Culture d’E. coli | |
Volume d’élution : 50 μl | |
Kit plasmide NucleoSpin™ (NoLid) | |
Columns only | |
50 de chaque |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Ergänzende Informationen
- NucleoSpin Plasmid (NoLid)
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase