Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Insect
Combine la lyse enzymatique et la perturbation mécanique des parois cellulaires pour l’isolement efficace de l’ADN génomique à partir d’une grande variété d’insectes et d’échantillons de crustacés (frais, congelés, séchés ou conservés à l’éthanol). Le kit complet comprend des tubes à billes NucleoSpin™.
58.75€ - 225.00€
Spécification
Contenu et stockage | Température ambiante (18 à 25°C) |
---|---|
Format | Mini Spin Column |
Isolation Technology | Membrane en silice et détérioration mécanique (tube à microbilles) |
Type d’échantillon | Échantillons d’insectes ou de crustacés (frais, congelés, séchés ou conservé à l’éthanol) |
Efficacité | Binding capacity: 60 μg |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15523626
|
Macherey-Nagel™
740470.10 |
10 |
58.75€
10 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15533626
|
Macherey-Nagel™
740470.50 |
50 |
225.00€
50 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Isolement d’ADN génomique à partir d’insectes et de crustacés
- Procédure rapide et pratique combinant la lyse enzymatique et la perturbation des billes
- Convient à tout insecte ou crustacé (p. ex., mouche de fruits, criquet, ver de farine, larve de moucheron, moustique)
- ADN de haute qualité provenant d’échantillons frais, congelés, séchés ou conservés à l’éthanol
- Tubes à billes inclus pour les insectes difficiles à lyser (en raison des exosquelettes et des parois cellulaires renforcées)
- Lyse efficace – Compatible avec les dispositifs de perturbation les plus courants
- Applications types en aval : PCR multiplex, transfert Southern, réactions enzymatiques
Spécification
Température ambiante (18 à 25°C) | |
Membrane en silice et détérioration mécanique (tube à microbilles) | |
Binding capacity: 60 μg | |
Dispositif d’interruption (p. ex. Vortex-Genie 2 avec porte-tubes à billes MN), centrifugeuse, mélangeur Vortex | |
NucleoSpin™ DNA Insect Columns, NucleoSpin™ Bead Tubes Type D, Collection Tubes (2 mL), Buffers | |
< 40 mg | |
35 min/6 prep |
Mini Spin Column | |
Échantillons d’insectes ou de crustacés (frais, congelés, séchés ou conservé à l’éthanol) | |
Volume d’élution : 25 à 200 μl | |
Isolement d’ADN génomique à partir d’échantillons d’insectes et de crustacés | |
A260/A280 : 1,7 - 1,9 | |
Fragment size: 200 bp - approx. 50 kbp | |
< 25 μg (varies by sample and disruption device) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : At least 1 year