Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Insect
Combine la lyse enzymatique et la perturbation mécanique des parois cellulaires pour l’isolement efficace de l’ADN génomique à partir d’une grande variété d’insectes et d’échantillons de crustacés (frais, congelés, séchés ou conservés à l’éthanol). Le kit complet comprend des tubes à billes NucleoSpin™.
Marque: Macherey-Nagel™ 740470.50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Isolement d’ADN génomique à partir d’insectes et de crustacés
- Procédure rapide et pratique combinant la lyse enzymatique et la perturbation des billes
- Convient à tout insecte ou crustacé (p. ex., mouche de fruits, criquet, ver de farine, larve de moucheron, moustique)
- ADN de haute qualité provenant d’échantillons frais, congelés, séchés ou conservés à l’éthanol
- Tubes à billes inclus pour les insectes difficiles à lyser (en raison des exosquelettes et des parois cellulaires renforcées)
- Lyse efficace – Compatible avec les dispositifs de perturbation les plus courants
- Applications types en aval : PCR multiplex, transfert Southern, réactions enzymatiques
Spécification
Température ambiante (18 à 25°C) | |
Membrane en silice et détérioration mécanique (tube à microbilles) | |
Binding capacity: 60 μg | |
Dispositif d’interruption (p. ex. Vortex-Genie 2 avec porte-tubes à billes MN), centrifugeuse, mélangeur Vortex | |
NucleoSpin™ DNA Insect Columns, NucleoSpin™ Bead Tubes Type D, Collection Tubes (2 mL), Buffers | |
A260/A280 : 1,7 - 1,9 | |
Fragment size: 200 bp - approx. 50 kbp | |
< 25 μg (varies by sample and disruption device) |
Mini Spin Column | |
Échantillons d’insectes ou de crustacés (frais, congelés, séchés ou conservé à l’éthanol) | |
Volume d’élution : 25 à 200 μl | |
Isolement d’ADN génomique à partir d’échantillons d’insectes et de crustacés | |
50 | |
< 40 mg | |
35 min/6 prep |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- NucleoSpin DNA Insect
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1-dodecylpyridiniumchloride, 2-propanol