Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood Colonne
Purifie l’ADN génomique rapidement et facilement. Les colonnes NucleoSpin™ Blood permettent la purification d’ADN génomique issu de sang et de liquides biologiques
Marque: Macherey-Nagel™ 740951.50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Caractéristiques- Pour une purification rapide d’ADN de haute qualité issu de sang
- ADN prêt à l’emploi en moins de 30 minutes
- Élimination complète des inhibiteurs de la PCR
- Pour sang total, traité par citrate, EDTA, héparine, CPDA
- Rendements d’ADN élevés et homogènes
- Adapté à l’isolement d’ADN viral
- Isolement d’ADN génomique, bactérien et viral
- ADN issu de sang total (sang humain ou animal, frais ou congelé)
- ADN issu de sang total traité par citrate, EDTA, héparine, CPDA
- ADN issu de sérum, plasma, couche leucocyto-plaquettaire, plaquettes, liquides organiques (par exemple, liquide amniotique)
- ADN issu de cellules de culture
- ADN adapté à (PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques, etc.)
Specifications
Technologie à membrane de silice | |
Technologie à membrane de silice | |
Pour l’isolement de l’ADN génomique, bactérien et viral | |
50 | |
1 de chaque | |
4 to 6μg |
Mini-colonne de centrifugation | |
PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques | |
Tubes de prélèvement de 2 ml, tampons, protéinase K | |
Colonne NucleoSpin™ Blood | |
30 min |
Safety and Handling
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Dangers
Hazard Category
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride / 2-propanol