Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood Colonne
Purifie l’ADN génomique rapidement et facilement. Les colonnes NucleoSpin™ Blood permettent la purification d’ADN génomique issu de sang et de liquides biologiques
45.45€ - 918.00€
Spécification
Méthode de détection Technologie à membrane de silice
Format Mini-colonne de centrifugation
Isolation Technology Technologie à membrane de silice
À utiliser avec (équipement) PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques
À utiliser avec (application) Pour l’isolement de l’ADN génomique, bactérien et viral
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
11922512
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Macherey-Nagel™
740951.10
10
45.45€
10 réactions
10559501
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Macherey-Nagel™
740951.250
250
918.00€
250 réactions
11942402
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Macherey-Nagel™
740951.50
50
188.00€
50 réactions
Description
Description
Caractéristiques
  • Pour une purification rapide d’ADN de haute qualité issu de sang
  • ADN prêt à l’emploi en moins de 30 minutes
  • Élimination complète des inhibiteurs de la PCR
  • Pour sang total, traité par citrate, EDTA, héparine, CPDA
  • Rendements d’ADN élevés et homogènes
  • Adapté à l’isolement d’ADN viral
Applications
  • Isolement d’ADN génomique, bactérien et viral
  • ADN issu de sang total (sang humain ou animal, frais ou congelé)
  • ADN issu de sang total traité par citrate, EDTA, héparine, CPDA
  • ADN issu de sérum, plasma, couche leucocyto-plaquettaire, plaquettes, liquides organiques (par exemple, liquide amniotique)
  • ADN issu de cellules de culture
  • ADN adapté à (PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques, etc.)
Spécification
Spécification
Technologie à membrane de silice
Technologie à membrane de silice
Pour l’isolement de l’ADN génomique, bactérien et viral
Colonne NucleoSpin™ Blood
30 min
Mini-colonne de centrifugation
PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques
Tubes de prélèvement de 2 ml, tampons, protéinase K
1 de chaque
4 to 6μg
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride / 2-propanol