Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood Colonne
Purifie l’ADN génomique rapidement et facilement. Les colonnes NucleoSpin™ Blood permettent la purification d’ADN génomique issu de sang et de liquides biologiques
Marque:  Macherey-Nagel™ 740951.10
Code produit. 11922512
  • 45.45€ / 10 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Caractéristiques
  • Pour une purification rapide d’ADN de haute qualité issu de sang
  • ADN prêt à l’emploi en moins de 30 minutes
  • Élimination complète des inhibiteurs de la PCR
  • Pour sang total, traité par citrate, EDTA, héparine, CPDA
  • Rendements d’ADN élevés et homogènes
  • Adapté à l’isolement d’ADN viral
Applications
  • Isolement d’ADN génomique, bactérien et viral
  • ADN issu de sang total (sang humain ou animal, frais ou congelé)
  • ADN issu de sang total traité par citrate, EDTA, héparine, CPDA
  • ADN issu de sérum, plasma, couche leucocyto-plaquettaire, plaquettes, liquides organiques (par exemple, liquide amniotique)
  • ADN issu de cellules de culture
  • ADN adapté à (PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques, etc.)
Spécification
Spécification
Technologie à membrane de silice
Technologie à membrane de silice
Pour l’isolement de l’ADN génomique, bactérien et viral
10
1 de chaque
4 to 6μg
Mini-colonne de centrifugation
PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques
Tubes de prélèvement de 2 ml, tampons, protéinase K
Colonne NucleoSpin™ Blood
30 min
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride / 2-propanol