Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes EC Nucleosil™
157.00€
Spécification
Granulométrie | 5 μm |
---|---|
Longueur (métrique) | 4 mm |
Type | Pré-colonne EC |
Diamètre (métrique) interne | 3 mm |
Compatibilité de phase mobile | Acétonitrile/eau |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15246087
|
Macherey-Nagel™
721072.30 |
100Å |
157.00€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12738072
|
Macherey-Nagel™
721070.30 |
120 Å |
157.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
5 μm | |
Pré-colonne EC | |
Acétonitrile/eau | |
Silice | |
Pré-colonne | |
HPLC | |
Oui | |
Oui |
4 mm | |
3 mm | |
Acétonitrile/eau | |
Octadécyl | |
Chromatographie RP | |
Sphérique | |
Hydrophobe | |
L1 |