Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes EC Nucleosil™
Marque: Macherey-Nagel™ 721072.30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
20 % | |
5 μm | |
100Å | |
3 mm | |
Acétonitrile/eau | |
Silice | |
Pré-colonne | |
HPLC | |
Oui | |
Oui |
2 à 9 | |
4 mm | |
Pré-colonne EC | |
NUCLEOSIL™ C18 HD | |
Acétonitrile/eau | |
Octadécyl | |
Chromatographie RP | |
Sphérique | |
Hydrophobe | |
L1 |