Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC EC 100-5 C18 720120 Nucleosil™
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pore : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
373.00€ - 585.00€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
Réticulation | Octadécyl |
À utiliser avec | HPLC |
Longueur (métrique) | 150 mm |
Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10195121
|
Macherey-Nagel™
720120.46 |
4,6 mm |
585.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12412660
|
Macherey-Nagel™
720120.40 |
4 mm |
373.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Colonne analytique | |
HPLC | |
5800 psi (400 bars) | |
5 μm | |
100 Å | |
350 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Octadécyl | |
150 mm | |
Acétonitrile / eau | |
2 à 8 | |
1/boîte | |
60°C | |
C18 | |
15% | |
Oui | |
Colonne EC |