Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC EC 100-5 C18 720120 Nucleosil™
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pore : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 720120.46
402.90 EUR valable jusqu'au 2024-11-15
Utilisez le code promo "21643" pour bénéficier de cette offre.
Spécification
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
150 mm | |
Acétonitrile / eau | |
2 à 8 | |
1/boîte | |
60°C | |
C18 | |
15% | |
Oui | |
Colonne EC |
Octadécyl | |
HPLC | |
5800 psi (400 bars) | |
5 μm | |
100 Å | |
350 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |