Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes EC HPLC C18 PAH Nucleodur™
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
765.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Octadécyl |
---|---|
Format de colonne | Colonne analytique |
Réticulation | Octadécyl |
À utiliser avec | Pour une séparation rapide de 16 HAP |
Pression max. | 8 700 psi (600 bar) |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12645989
|
Macherey-Nagel™
760784.40 |
4 mm | 125 mm |
765.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12738902
|
Macherey-Nagel™
760785.30 |
3 mm | 150 mm |
765.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12625989
|
Macherey-Nagel™
760783.40 |
4 mm | 100 mm |
765.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12615989
|
Macherey-Nagel™
760783.30 |
3 mm | 100 mm |
765.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12635989
|
Macherey-Nagel™
760784.30 |
3 mm | 125 mm |
765.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Octadécyl | |
Octadécyl | |
8 700 psi (600 bar) | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
1 de chaque | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Oui | |
Colonne EC HPLC |
Colonne analytique | |
Pour une séparation rapide de 16 HAP | |
Acétonitrile / eau | |
3 μm | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 | |
Analyse HAP | |
Phase inverse |