Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes EC HPLC C18 PAH Nucleodur™
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 760784.30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Octadécyl | |
Octadécyl | |
Pour une séparation rapide de 16 HAP | |
8 700 psi (600 bar) | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
1 de chaque | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Oui | |
Colonne EC HPLC |
Colonne analytique | |
3 mm | |
125 mm | |
Acétonitrile / eau | |
3 μm | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 | |
Analyse HAP | |
Phase inverse |