Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes CC HPLC Nucleodur™ C18 Isis
212.00€
Spécification
Taux de carbone | 20 % |
---|---|
Longueur (métrique) | 8 mm |
Porosité | 110Å |
Type | Pré-colonnes CC |
Phase stationnaire | NUCLEODUR™ C18 Isis |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12702603
|
Macherey-Nagel™
761300.30 |
3 mm | 3 μm |
212.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12798922
|
Macherey-Nagel™
761310.30 |
3 mm | 5 μm |
212.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12708932
|
Macherey-Nagel™
761310.40 |
4 mm | 5 μm |
212.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12788922
|
Macherey-Nagel™
761300.40 |
4 mm | 3 μm |
212.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
20 % | |
110Å | |
NUCLEODUR™ C18 Isis | |
Acétonitrile / eau | |
Octadécyl | |
LC/MS et HPLC à pH extrêmes | |
Sphérique | |
Oui |
8 mm | |
Pré-colonnes CC | |
Acétonitrile / eau | |
Silice | |
Colonne de protection | |
HPLC | |
Non | |
L1 |