Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes CC HPLC Nucleodur™ C18 Isis
Marque: Macherey-Nagel™ 761310.30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
20% | |
8 mm | |
Colonnes de garde CC | |
NUCLEODUR™ C18 Isis | |
Acétonitrile/eau | |
Octadécyl | |
LC/MS et HPLC à pH extrêmes | |
Sphérique | |
Oui |
5 μm | |
110Å | |
3 mm | |
Acétonitrile/eau | |
Silice | |
Colonne de protection | |
HPLC | |
Non | |
L1 |