Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes CC HPLC Nucleodur™ C18 ec
161.00€
Spécification
pH | 1 à 9 |
---|---|
Longueur (métrique) | 8 mm |
Porosité | 100Å |
Type | Pré-colonnes CC |
Phase stationnaire | NUCLEODUR™ C18 ec |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Taux de carbone | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Taux de carbone | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12738912
|
Macherey-Nagel™
761100.40 |
4 mm | 4 % |
161.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12791051
|
Macherey-Nagel™
761100.30 |
3 mm | 4 % |
161.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12468557
|
Macherey-Nagel™
761005.30 |
3 mm | 17,5% |
161.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
1 à 9 | |
100Å | |
NUCLEODUR™ C18 ec | |
Acétonitrile / eau | |
Octadécyl | |
HPLC | |
Oui |
8 mm | |
Pré-colonnes CC | |
Acétonitrile / eau | |
Silice | |
Colonne de protection | |
Sphérique | |
L1 |