Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes CC HPLC Nucleodur™ C18 ec
Marque: Macherey-Nagel™ 761005.30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
17,5% | |
3 μm | |
100Å | |
3 mm | |
Acétonitrile/eau | |
Silice | |
Pré-colonne | |
HPLC | |
Oui |
1 - 9 | |
8 mm | |
Pré-colonnes CC | |
NUCLEODUR™ C18 ec | |
Acétonitrile/eau | |
Octadécyl | |
Intensification de la HPLC préparative | |
Sphérique | |
L1 |