Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne standard EC Nucleodur™ 100-5 NH2-RP
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 2,50 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
381.00€ - 559.00€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 110 Å |
Type d’USP | L8 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12635979
|
Macherey-Nagel™
760732.20 |
250 mm | 2 mm |
559.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10248593
|
Macherey-Nagel™
760730.30 |
125 mm | 3 mm |
381.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12645979
|
Macherey-Nagel™
760732.30 |
250 mm | 3 mm |
464.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12488487
|
Macherey-Nagel™
760731.46 |
150 mm | 4,6 mm |
402.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12625979
|
Macherey-Nagel™
760730.20 |
125 mm | 2 mm |
446.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12478487
|
Macherey-Nagel™
760730.46 |
125 mm | 4,6 mm |
402.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12408497
|
Macherey-Nagel™
760732.46 |
250 mm | 4,6 mm |
506.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12468487
|
Macherey-Nagel™
760730.40 |
125 mm | 4 mm |
381.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12498487
|
Macherey-Nagel™
760732.40 |
250 mm | 4 mm |
464.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Colonne analytique | |
2 à 8 | |
L8 | |
Silice | |
Mode mixte | |
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC |
5 μm | |
110 Å | |
Amino (NH2) | |
2,50% | |
No | |
Colonne HPLC EC |