Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne standard EC Nucleodur™ 100-5 NH2-RP
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 2,50 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Marque: Macherey-Nagel™ 760730.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Colonne analytique | |
125 mm | |
5 μm | |
110 Å | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
2,50% | |
No | |
Colonne HPLC EC |
4,6 mm | |
8700 psi (600 bars) | |
2 à 8 | |
340 m²/g | |
L8 | |
Silice | |
Mode mixte | |
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC |