Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne standard EC analytique Nucleodur™ 100-5 CN
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 7 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase normale et inverse
353.00€ - 454.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Silice |
---|---|
Format de colonne | Colonne analytique |
Réticulation | Cyano |
À utiliser avec | HPLC |
Granulométrie | 5 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Solvants | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Solvants | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10616833
|
Macherey-Nagel™
760153.46 |
4,6 mm | 125 mm | Acétonitrile / eau |
373.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12438377
|
Macherey-Nagel™
760151.46 |
4,6 mm | 125 mm | n-heptane |
373.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12498367
|
Macherey-Nagel™
760149.46 |
4,6 mm | 150 mm | n-heptane |
373.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10606833
|
Macherey-Nagel™
760152.46 |
4,6 mm | 250 mm | Acétonitrile / eau |
454.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12448377
|
Macherey-Nagel™
760154.46 |
4,6 mm | 150 mm | Acétonitrile / eau |
373.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12418377
|
Macherey-Nagel™
760150.46 |
4,6 mm | 250 mm | n-heptane |
454.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12428377
|
Macherey-Nagel™
760151.40 |
4 mm | 125 mm | n-heptane |
353.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10242843
|
Macherey-Nagel™
760153.40 |
4 mm | 125 mm | Acétonitrile / eau |
353.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12408377
|
Macherey-Nagel™
760150.40 |
4 mm | 250 mm | n-heptane |
430.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11937481
|
Macherey-Nagel™
760152.40 |
4 mm | 250 mm | Acétonitrile / eau |
430.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Spécification
Silice | |
Cyano | |
5 μm | |
1 de chaque | |
Cyano (CN) | |
Mode mixte | |
Phase normale et inverse |
Colonne analytique | |
HPLC | |
1 à 8 | |
L10 | |
7 % | |
Oui | |
Colonne standard EC analytique |