Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne standard EC analytique Nucleodur™ 100-5 CN
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 7 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase normale et inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 760151.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
Cyano | |
HPLC | |
8 700 psi (600 bar) | |
5 μm | |
110 Å | |
n-heptane | |
60°C | |
Cyano (CN) | |
7 % | |
Oui | |
Colonne standard EC analytique |
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
125 mm | |
n-heptane | |
1 à 8 | |
1 de chaque | |
340 m²/g | |
L10 | |
Silice | |
Mode mixte | |
Phase normale et inverse |