Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleodur™ 100-3 C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 17,50 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
393.00€ - 620.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Octadécyl |
---|---|
Format de colonne | Colonne analytique |
Réticulation | Octadécyl |
Débit | 1 ml/min |
À utiliser avec | Pour les applications de HPLC, GC, TLC, SPE |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12468317
|
Macherey-Nagel™
760051.20 |
2 mm | 125 mm |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12498317
|
Macherey-Nagel™
760052.20 |
2 mm | 250 mm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12478317
|
Macherey-Nagel™
760051.30 |
3 mm | 125 mm |
515.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10656253
|
Macherey-Nagel™
760050.20 |
2 mm | 50 mm |
393.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12408327
|
Macherey-Nagel™
760052.30 |
3 mm | 250 mm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12438317
|
Macherey-Nagel™
760050.30 |
3 mm | 50 mm |
414.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12428327
|
Macherey-Nagel™
760054.46 |
4,6 mm | 100 mm |
540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10252983
|
Macherey-Nagel™
760051.46 |
4,6 mm | 125 mm |
575.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12418327
|
Macherey-Nagel™
760053.46 |
4,6 mm | 150 mm |
540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10581443
|
Macherey-Nagel™
760052.46 |
4,6 mm | 250 mm |
620.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12458317
|
Macherey-Nagel™
760050.46 |
4,6 mm | 50 mm |
461.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12717800
|
Macherey-Nagel™
760046.46 |
4,6 mm | 75 mm |
461.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12488317
|
Macherey-Nagel™
760051.40 |
4 mm | 125 mm |
515.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10551633
|
Macherey-Nagel™
760052.40 |
4 mm | 250 mm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12448317
|
Macherey-Nagel™
760050.40 |
4 mm | 50 mm |
439.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Octadécyl | |
Octadécyl | |
Pour les applications de HPLC, GC, TLC, SPE | |
Oui | |
Acétonitrile / eau | |
3 μm | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 | |
17,50% | |
Oui | |
Acier inoxydable |
Colonne analytique | |
1 ml/min | |
Hydrophobe | |
8700 psi (600 bar) | |
Sphérique | |
1 à 9 | |
1/boîte | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
Colonne EC HPLC |