Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleodur™ 100-3 C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 17,50 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 760051.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Octadécyl | |
Octadécyl | |
1 ml/min | |
Hydrophobe | |
125 mm | |
Acétonitrile / eau | |
3 μm | |
110 Å | |
1 de chaque | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
Colonne EC HPLC |
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
Pour les applications de HPLC, GC, TLC, SPE | |
Oui | |
8 700 psi (600 bar) | |
Sphérique | |
1 à 9 | |
0,9 ml/g | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 | |
17,50% | |
Oui | |
Acier inoxydable |