Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Finaliseur
Concentre et désalinise les éluats d’ADN plasmide et cosmide obtenus par chromatographie échangeuse d’anions. Le finaliseur NucleoBond™ est une alternative rapide et efficace à la centrifugation, parfaite pour tous types d’applications en aval.
61.25€ - 91.45€
Spécification
À utiliser avec (application) | Applications : Concentration et dessalage rapides des éluats de l’ADN plasmide et cosmidique obtenus par chromatographie échangeuse d'anions, Applications standards en aval : transfection, transcription in vitro, séquençage automatisé ou manuel, clonage, hybridation et PCR. |
---|---|
Type de produit | Outil de dessalage |
Dimensions | 2 à 50 kbp |
Heure du test | 5min. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12710941
|
Macherey-Nagel™
740519.20 |
2 x 30, 2 x 1 ml |
61.25€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11922442
|
Macherey-Nagel™
740520.20 |
20 x 30, 20 x 1 ml |
91.45€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Caractéristiques
- Outils de dessalage permettant de raccourcir l’étape fastidieuse de la précipitation après la purification des plasmides par échange d’anions
- Élimine les étapes de centrifugation de la précipitation – Gain de temps : de > 1 h à 5 minutes seulement
- Deux tailles disponibles, à combiner avec les préparations Midi et Maxi
- ADN plasmide hautement concentré
- Pas de perte de pastilles d’ADN ni de solubilisation incomplète de précipités à peine visibles
Applications
- Concentration rapide et désalinisation des éluats d’ADN plasmide et cosmide obtenus par chromatographie échangeuse d’anions
- Applications types en aval : transfection, transcription in vitro, séquençage automatisé ou manuel, clonage, hybridation et PCR
Spécification
Applications : Concentration et dessalage rapides des éluats de l’ADN plasmide et cosmidique obtenus par chromatographie échangeuse d'anions, Applications standards en aval : transfection, transcription in vitro, séquençage automatisé ou manuel, clonage, hybridation et PCR. | |
Outil de dessalage | |
2 à 50 kbp | |
5min. |