Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Finaliseur
Concentre et désalinise les éluats d’ADN plasmide et cosmide obtenus par chromatographie échangeuse d’anions. Le finaliseur NucleoBond™ est une alternative rapide et efficace à la centrifugation, parfaite pour tous types d’applications en aval.
Marque: Macherey-Nagel™ 740520.20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Caractéristiques
- Outils de dessalage permettant de raccourcir l’étape fastidieuse de la précipitation après la purification des plasmides par échange d’anions
- Élimine les étapes de centrifugation de la précipitation – Gain de temps : de > 1 h à 5 minutes seulement
- Deux tailles disponibles, à combiner avec les préparations Midi et Maxi
- ADN plasmide hautement concentré
- Pas de perte de pastilles d’ADN ni de solubilisation incomplète de précipités à peine visibles
Applications
- Concentration rapide et désalinisation des éluats d’ADN plasmide et cosmide obtenus par chromatographie échangeuse d’anions
- Applications standards en aval : transfection, transcription in vitro, séquençage automatisé ou manuel, clonage, hybridation et PCR
Spécification
Applications : Concentration et dessalage rapides des éluats de l’ADN plasmide et cosmidique obtenus par chromatographie échangeuse d'anions, Applications standards en aval : transfection, transcription in vitro, séquençage automatisé ou manuel, clonage, hybridation et PCR. | |
20 x 30, 20 x 1 ml | |
5min. |
Outil de dessalage | |
2 à 50 kbp |