missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NT5M Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NT5M |
---|---|
Concentration | 0.44 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16870325
|
Proteintech
20765-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16860325
|
Proteintech
20765-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dephosphorylates specifically the 5′ and 2′(3′)- phosphates of uracil and thymine deoxyribonucleotides, and so protects mitochondrial DNA replication from excess dTTP. Has only marginal activity towards dIMP and dGMP.Spécification
NT5M | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q8VCE6, Q9NPB1 | |
103850, 287368, 56953 | |
NT5M Fusion Protein Ag14743 | |
Primary | |
-20°C | |
NT5M |
0.44 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Deoxy 5 nucleotidase 2, dNT 2, dNT2, mdN, NT5M | |
Nt5m | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |