Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane NT : ME4 NT
Pour une grande variété d’applications non corrosives et non évaporatives. Les pompes de la série ME présentent un vide limite de 52 Torr.
Marque: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20731000
1598.77 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilise la technologie de vide à membrane pour un fonctionnement totalement sec ; pas d’huile à changer ou à surveiller.
- Minimise les temps d’arrêt et les coûts de maintenance
- La conception unique élimine le réétalonnage fastidieux par essais et erreurs
- Les membranes et vannes accessibles individuellement simplifient l’entretien
- Dotés de têtes de pompe spécialement conçues pour des débits élevés en mode extraction
Spécification
52 torr | |
1,8 A | |
150 à 1800 tr/min | |
230 V, 50 / 60 Hz | |
Protection de tête / boîtier en alliage d’aluminium, disque de serrage à membrane en alliage d’aluminium, membrane / vanne en FPM, joints toriques en FPM, tube de connexion en alliage d’aluminium, buse de tuyau en acier inoxydable, joints d’étanchéité en PVC | |
45 dB(A) | |
-10°C à +60°C | |
11 kg | |
40°C | |
2,4/2,6 CFM | |
7,7 in | |
9,5 in | |
9,4 in | |
Pompe à membrane | |
2 | |
50°F | |
Sans huile | |
16 psi (entrée), 29 psi (sortie) |
0,24 hp | |
Manuel | |
ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certification NRTL, TUV | |
9,5 x 9,4 x 7,7 in. (24,3 x 23,8 x 19,8 cm) | |
ME 4 NT | |
CEE | |
24,25 lb | |
104°F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
198,12 mm | |
243,84 mm | |
23,8 cm | |
IP40 | |
Résistant aux produits chimiques | |
Étuve à vide | |
1 | |
230 V |