Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane NT : ME4 NT
Pour une grande variété d’applications non corrosives et non évaporatives. Les pompes de la série ME présentent un vide limite de 52 Torr.
1690.00€
Spécification
Puissance (CV) | 0.24 hp |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 9.5 × 9.4 × 7.7 in (24.3 × 23.8 × 19.8 cm) |
Matériau | Boîtier / tête de pompe en alliage d’aluminium, rondelle de serrage de la membrane en alliage d’aluminium, membrane / vanne en FPM, joints toriques en FPM, raccord en alliage d’aluminium, buse de tuyau en acier inox, bagues d’étanchéité en PVC |
Modèle | ME 4 NT |
Température (métrique) de stockage | –10 à 60°C |
Code produit | Marque | Ampérage | Alimentation électrique | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Ampérage | Alimentation électrique | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10521705
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20731000 |
1,8 A | 230 V, 50 / 60 Hz | CEE |
1690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Utilise la technologie de vide à membrane pour un fonctionnement totalement sec ; pas d’huile à changer ou à surveiller.
- Minimise les temps d’arrêt et les coûts de maintenance
- La conception unique élimine le réétalonnage fastidieux par essais et erreurs
- Les membranes et vannes accessibles individuellement simplifient l’entretien
- Dotés de têtes de pompe spécialement conçues pour des débits élevés en mode extraction
Spécification
0.24 hp | |
Boîtier / tête de pompe en alliage d’aluminium, rondelle de serrage de la membrane en alliage d’aluminium, membrane / vanne en FPM, joints toriques en FPM, raccord en alliage d’aluminium, buse de tuyau en acier inox, bagues d’étanchéité en PVC | |
–10 à 60°C | |
11 kg | |
40°C | |
50/60 Hz | |
9.5 in | |
23.8 cm |
9.5 × 9.4 × 7.7 in (24.3 × 23.8 × 19.8 cm) | |
ME 4 NT | |
24.25 lb | |
104°F | |
10°C | |
7.7 in | |
9.4 in |