Learn More
NPTX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NPTX1 |
---|---|
Concentration | 0.3 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16870225
|
Proteintech
20656-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16860225
|
Proteintech
20656-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The antibody is specific to NPTX1.
NPTX1 is a member of the neuronal pentraxin family. Human neuronal pentraxin 1 is similar to rat NP1 which is a binding protein for the snake venom toxin taipoxin.Spécification
NPTX1 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P47971, Q15818, Q62443 | |
18164, 266777, 4884 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
NPTX1 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Neuronal pentraxin 1, neuronal pentraxin I, NPTX1 | |
Nptx1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |