Learn More
Substitut du nonidet™ P40, ultra pur, Thermo Scientific Chemicals
84.40€ - 116.00€
Identifiants chimiques
CAS | 9002-93-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H26O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 250.38 |
Numéro MDL | MFCD00132505 |
Clé InChI | JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Igepal CA to 630,Polyethylene glycol tert to octylphenyl ether |
CID PubChem | 5590 |
Nom IUPAC | 2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthanol |
SMILES | CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 |
Description
Identifiants chimiques
9002-93-1 | |
250.38 | |
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N | |
5590 | |
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 |
C16H26O2 | |
MFCD00132505 | |
Igepal CA to 630,Polyethylene glycol tert to octylphenyl ether | |
2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthanol |
Spécification
Nonidet™ P40 Substitute | |
Liquide visqueux | |
∼5°C | |
>110°C | |
C16H26O2 | |
Igepal CA to 630,Polyethylene glycol tert to octylphenyl ether | |
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 | |
250.38 | |
ca 625 |
9002-93-1 | |
>250°C | |
1.061 | |
1.061 | |
MFCD00132505 | |
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N | |
2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthanol | |
5590 |
Sécurité et traitement
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H302-H318
missing translation for 'rtecsNumber' : MD0907600
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only