Learn More
Substitut du nonidet™ P40, ultra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15875388
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 9002-93-1
Formule moléculaire C16H26O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.38
Numéro MDL MFCD00132505
Clé InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Igepal CA to 630,Polyethylene glycol tert to octylphenyl ether
CID PubChem 5590
Nom IUPAC 2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthanol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nonidet™ P40 Substitute
Forme physique Liquide visqueux
Point d’ébullition >250°C
Point de fusion ∼5°C
Densité 1.061
Quantité 500 mL
Point d’éclair >110°C
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.061
Poids de la formule ca 625