Learn More
Chlorure de nonanoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
45.43€ - 120.00€
Identifiants chimiques
CAS | 764-85-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H17ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.684 |
Numéro MDL | MFCD00000768 |
Clé InChI | NTQYXUJLILNTFH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nonanoic acid chloride, pelargonoyl chloride, pelargonyl chloride, nonanoylchloride, n-nonanoyl chloride, unii-0v0dum0390, nonanoylchlorid, nananoyl chloride, nonanic acid chloride, pelargonic acid chloride |
CID PubChem | 69819 |
Nom IUPAC | Chlorure de nonanoyle |
SMILES | CCCCCCCCC(=O)Cl |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11493248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17671.14 |
25 g |
45.43€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11403258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17671.22 |
100 g | N/A | ||||||
Description
Nonanoyl chloride is used for the acylation of amine groups of chitosan to simultaneously improve its material properties and adsorption capacity. It was also used in the synthesis of N-nonanoyl piperonylamide, caged vanilloid, N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-N-(2-nitrobenzyl)-nonanoylamide or N-(2-Nitrobenzyl)-N-vanillyl-nonanoylamide, n-benzylnonanamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de nonanoyl est utilisé pour l’acylation des groupes d’amines du chitosan afin d’améliorer simultanément ses propriétés et sa capacité d’adsorption. Il a également été utilisé dans la synthèse du N-nonanoyl pipéronylamide, du vanilloïde en cage, du N-(4-hydroxy-3-méthoxybenzyl)-N-(2-nitrobenzyl)-nonanoylamide ou du N-(2-nitrobenzyl)-N-vanillyl-nonanoylamide, n-benzyl nonanamide.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Chemical Identifiers
764-85-2 | |
176.684 | |
NTQYXUJLILNTFH-UHFFFAOYSA-N | |
69819 | |
CCCCCCCCC(=O)Cl |
C9H17ClO | |
MFCD00000768 | |
nonanoic acid chloride, pelargonoyl chloride, pelargonyl chloride, nonanoylchloride, n-nonanoyl chloride, unii-0v0dum0390, nonanoylchlorid, nananoyl chloride, nonanic acid chloride, pelargonic acid chloride | |
Chlorure de nonanoyle |
Specifications
Nonanoyl chloride | |
-61°C | |
215°C | |
C9H17ClO | |
MFCD00000768 | |
1362621 | |
nonanoic acid chloride, pelargonoyl chloride, pelargonyl chloride, nonanoylchloride, n-nonanoyl chloride, unii-0v0dum0390, nonanoylchlorid, nananoyl chloride, nonanic acid chloride, pelargonic acid chloride | |
NTQYXUJLILNTFH-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de nonanoyle | |
69819 | |
97% |
764-85-2 | |
0.94 | |
95°C (203°F) | |
1.438 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
CCCCCCCCC(=O)Cl | |
176.684 | |
176.69 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-131-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- Nonanoyl chloride
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 3
Hazard Statement
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: Nonanoyl chloride