Learn More
Chlorure de nonanoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403258
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Nonanoyl chloride is used for the acylation of amine groups of chitosan to simultaneously improve its material properties and adsorption capacity. It was also used in the synthesis of N-nonanoyl piperonylamide, caged vanilloid, N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-N-(2-nitrobenzyl)-nonanoylamide or N-(2-Nitrobenzyl)-N-vanillyl-nonanoylamide, n-benzylnonanamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de nonanoyl est utilisé pour l’acylation des groupes d’amines du chitosan afin d’améliorer simultanément ses propriétés et sa capacité d’adsorption. Il a également été utilisé dans la synthèse du N-nonanoyl pipéronylamide, du vanilloïde en cage, du N-(4-hydroxy-3-méthoxybenzyl)-N-(2-nitrobenzyl)-nonanoylamide ou du N-(2-nitrobenzyl)-N-vanillyl-nonanoylamide, n-benzyl nonanamide.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 764-85-2
Formule moléculaire C9H17ClO
Poids moléculaire (g/mol) 176.684
Numéro MDL MFCD00000768
Clé InChI NTQYXUJLILNTFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nonanoic acid chloride, pelargonoyl chloride, pelargonyl chloride, nonanoylchloride, n-nonanoyl chloride, unii-0v0dum0390, nonanoylchlorid, nananoyl chloride, nonanic acid chloride, pelargonic acid chloride
CID PubChem 69819
Nom IUPAC Chlorure de nonanoyle
SMILES CCCCCCCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Nonanoyl chloride
Point de fusion -61°C
Densité 0.94
Point d’ébullition 215°C
Point d’éclair 95°C (203°F)
Indice de réfraction 1.438
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1362621
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 176.69
Pourcentage de pureté 97%