Learn More
Masterflex™ Tubulure de laboratoire PVC flexible non DEPH
Utilisez cette tubulure en PVC pour le transfert de liquides, de gaz et de produits chimiques inorganiques rencontrés en laboratoire, applications de peinture, de pigments et de distribution de savon. La tubulure de laboratoire en PVC sans DEHP Cole-Parmer™ est idéale pour les instruments analytiques et l’utilisation générale en laboratoire.
31.00€ - 1860.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme aux exigences de la FDA, proposition 65, REACH |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Matériau | Tygon |
Longueur totale (métrique) | 15.24 m |
À utiliser avec (application) | Appareils d’analyse, laboratoire général, utilisation pour le transfert de liquides, de gaz et de produits chimiques inorganiques rencontrés en laboratoire, applications de peinture, de pigments et de distribution de savon |
Code produit | Marque | Pression maximale | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Pression maximale | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13284419
|
Masterflex™
95505-20 |
21°psi | 8 mm |
193.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13294419
|
Masterflex™
95505-22 |
28°psi | 8 mm |
1860.00€
1 pièce |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
13264419
|
Masterflex™
95505-14 |
25°psi | 6.4 mm |
239.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13214419
|
Masterflex™
95505-08 |
31°psi | 4.8 mm |
126.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13204419
|
Masterflex™
95505-04 |
31°psi | 3.2 mm |
60.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13214429
|
Masterflex™
95505-24 |
36°psi | 8 mm |
402.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13224419
|
Masterflex™
95505-06 |
43°psi | 3.2 mm |
146.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13284409
|
Masterflex™
95505-00 |
49°psi | 1,6 mm |
31.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Formulation non toxique sans DEHP
- Rayons de courbure flexibles et petits
- Transparente ; permet l’inspection visuelle et la surveillance du débit
- Certifications : Conforme aux exigences de la FDA, proposition 65, REACH
- Plage de températures : –50 à 73°C
- Autoclavables
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA, proposition 65, REACH | |
Tygon | |
Appareils d’analyse, laboratoire général, utilisation pour le transfert de liquides, de gaz et de produits chimiques inorganiques rencontrés en laboratoire, applications de peinture, de pigments et de distribution de savon | |
1 unité | |
73°C |
Oui | |
15.24 m | |
-50°C | |
Transparent |